Läs mer
4',6,7-Trihydroxyisoflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4',6,7-Trihydroxyisoflavone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-14-6-13(18)12(17)5-10(14)15(11)19/h1-7,16-18H |
| Formel vikt | 270.0528 |