missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[6-[(8-Cyclopentyl-6-ethenyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-1-Piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[6-[(8-Cyclopentyl-6-ethenyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-1-Piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37N7O3/c1-6-22-19(2)23-18-31-27(33-25(23)36(26(22)37)20-9-7-8-10-20)32-24-12-11-21(17-30-24)34-13-15-35(16-14-34)28(38)39-29(3,4)5/h6,11-12,17-18,20H,1,7-10,13-16H2,2-5H3,(H,30,31,32,33) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?