missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 813425-82-0 |
| Molekylformel | C31H42O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ethyl 4-[6-Acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenylthio)propoxy]-2-propylphenoxy]butyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H42O7S/c1-6-11-25-27(16-14-24(22(5)33)31(25)38-18-9-13-29(34)36-8-3)37-19-10-20-39-28-17-15-23(21(4)32)30(35)26(28)12-7-2/h14-17,35H,6-13,18-20H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCc1c(O)c(ccc1SCCCOc2ccc(C(=O)C)c(OCCCC(=O)OCC)c2CCC)C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[6-acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)sulfanylpropoxy]-2-propylphenoxy]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.73 |
| Formel vikt | 558.2651 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?