missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[6-Acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30314392
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314392 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16854525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[6-Acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 167211-61-2
Molekylformel C20H29BrO5
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H29BrO5/c1-4-8-17-18(25-14-7-12-21)11-10-16(15(3)22)20(17)26-13-6-9-19(23)24-5-2/h10-11H,4-9,12-14H2,1-3H3
LEDER CCCc1c(OCCCBr)ccc(C(=O)C)c1OCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl 4-[6-acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoate
Molekylvikt (g/mol) 429.35
Formel vikt 428.1198
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.