missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[6-Acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[6-Acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 167211-61-2 |
| Molekylformel | C20H29BrO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29BrO5/c1-4-8-17-18(25-14-7-12-21)11-10-16(15(3)22)20(17)26-13-6-9-19(23)24-5-2/h10-11H,4-9,12-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCc1c(OCCCBr)ccc(C(=O)C)c1OCCCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[6-acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.35 |
| Formel vikt | 428.1198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?