Läs mer
4-(6-amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin, 97 %
Produktkod. 15430638
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430638 5 g 5g
15440638 250 mg 250mg
15420638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54315.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 571188-59-5 | C14H22N4O2 | 278,36 g/mol
4-(6-amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 571188-59-5
Molekylformel C14H22N4O2
Molekylvikt (g/mol) 278.36
MDL-nummer MFCD11594962
InChI-nyckel RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11737525
IUPAC-namn tert-butyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CN=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine
Kvantitet 5 g
Beilstein 10173494
Känslighet Luftkänslig
Synonym tert-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-aminopyridin-3-yl piperazine, tert-butyl 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, 4-6-amino-3-pyridyl-1-boc-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-amino-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, t-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel vikt 278.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.