Läs mer
4,6-Bis(4-nitrophenoxy)pyrimidine, TRC
Produktkod. 30331022
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30331022 500 mg
1 options
Produktkod. 30331022 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB106910500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Bis(4-nitrophenoxy)pyrimidine
CAS 1069112-51-1
Molekylformel C16H10N4O6
Kvantitet 500 mg
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])ncn2)cc1
Molekylvikt (g/mol) 354.27