Läs mer
4,6-Bis(4-nitrophenoxy)pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Bis(4-nitrophenoxy)pyrimidine |
| CAS | 1069112-51-1 |
| Molekylformel | C16H10N4O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])ncn2)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.27 |