Läs mer
4,6-bis(difenylfosfino)fenoxazin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403667
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403667 250 mg 250mg
11302429 1 g 1g
11312429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15403667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27330.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 261733-18-0 | C36H27NOP2 | 551.57 g/mol
4,6-bis(difenylfosfino)fenoxazin används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, finkemikalier, medicinsk och materialsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4,6-bis(difenylfosfino)fenoxazin som används som mellanprodukt
vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, finkemikalier, medicinsk och materialsyntes.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261733-18-0
Molekylformel C36H27NOP2
Molekylvikt (g/mol) 551.57
MDL-nummer MFCD03788937
InChI-nyckel HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-10h-phenoxazine, nixantphos, 10h-phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino, 4,6-bis diphenylphosphanyl-10h-phenoxazine, nixanthphos, n-xantphos, acmc-209gp1, bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-phenoxazine
PubChem CID 3255346
IUPAC-namn (6-difenylfosfanyl-10H-fenoxazin-4-yl)-difenylfosfan
LEDER N1C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Smältpunkt 251°C to 254°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 551.55
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.