Läs mer
4-(6-Bromo-2-benzothiazolyl)benzenamine, MedChemExpress
Beskrivning
4-(6-Bromo-2-benzothiazolyl)benzenamine is a β-amyloid PET (positron emission tomography) tracer that can be used in the diagnosis of neurological diseases, such as Alzheimer's and Down's syndrome.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(6-Bromo-2-benzothiazolyl)benzenamine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 566169-97-9 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H9BrN2S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| LEDER | NC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Br)C=C3S2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.19 |
| Visa mer |