missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene, Mikromol™
Beskrivning
4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene |
| CAS | 94749-73-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 Br O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, [4-[(6-bromohexyl)oxy]butyl]-, 6-(4-Phenylbutoxy)hexyl bromide, 7-Oxa-11-phenylundecyl bromide, [4-[(6-Bromohexyl)oxy]butyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25BrO/c17-13-7-1-2-8-14-18-15-9-6-12-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,10-11H,1-2,6-9,12-15H2 |
| LEDER | BrCCCCCCOCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-(6-bromohexoxy)butylbenzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?