missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[6-Chloro-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl]morpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[6-Chloro-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl]morpholine |
| CAS | 544693-01-8 |
| Molekylformel | C15H17ClN4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[6-Chloro-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4-pyrimidinyl]morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClN4O2/c16-13-11-14(20-6-9-21-10-7-20)19-15(18-13)22-8-4-12-3-1-2-5-17-12/h1-3,5,11H,4,6-10H2 |
| LEDER | Clc1cc(nc(OCCc2ccccn2)n1)N3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | 4-[6-chloro-2-(2-pyridin-2-ylethoxy)pyrimidin-4-yl]morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.77 |
| Formel vikt | 320.104 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?