Läs mer
4-[[6-Chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethylbenzonitrile (Etravirine Impurity 23), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((6-Chloro-2-((4-cyanophenyl)amino)-4-pyrimidinyl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile |
| CAS | 1070377-34-2 |
| Molekylformel | C20H14ClN5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[[6-Chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile, Etravirine Impurity 23 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14ClN5O/c1-12-7-15(11-23)8-13(2)19(12)27-18-9-17(21)25-20(26-18)24-16-5-3-14(10-22)4-6-16/h3-9H,1-2H3,(H,24,25,26) |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1Oc2cc(Cl)nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)C#N |
| IUPAC-namn | 4-[6-chloro-2-(4-cyanoanilino)pyrimidin-4-yl]oxy-3,5-dimethylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.81 |
| Formel vikt | 375.0887 |