Läs mer
4,6-Decadiyne, 97%
Produktkod. 15490308
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490308 5 g 5g
15480308 1 g 1g
15400318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53467.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16387-71-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
6-Decen-6-yn framställs från 4,6-Decadiyne. PDA (poly 4,6-Decadiyne) används vid framställning av tunna filmer. 4,6-dekadiyn används som substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Decen-6-yne framställs av 4,6-Decadiyne. PDA (poly 4,6-Decadiyne) används vid framställning av tunna filmer. 4,6-dekadiyn används som substrat.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16387-71-6
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.222
MDL-nummer MFCD00041645
InChI-nyckel LIWZSNTUMSGWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-decadiyne, acmc-1c48i
PubChem CID 140067
IUPAC-namn deka-4,6-diyn
LEDER CCCC#CC#CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Decadiyne
Densitet 0.82
Kokpunkt 96°C (15 mmHg)
Linjär formel CH3(CH2)2C≡CC≡C(CH2)2CH3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 134.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.