Läs mer
4,6-Di-tert-butyl-m-cresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Di-tert-butyl-m-cresol |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-13(16)12(15(5,6)7)9-11(10)14(2,3)4/h8-9,16H,1-7H3 |
| Formel vikt | 220.1827 |