Läs mer
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, 98%
Produktkod. p-4323331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11916621 10 mg Glasflaska 10mg
11926621 50 mg Glasflaska 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202710100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28718-90-3
Molekylformel C16H17Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 350.25
MDL-nummer MFCD00012681
InChI-nyckel FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation (1% in water) Clear
IUPAC-namn 2-(4-karbamimidoylfenyl)-lH-indol-6-karboximidamid;dihydroklorid
Formel vikt 350.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.