Läs mer
4',6-diamidino-2-fenylindol-dihydroklorid,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421021 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421021 10 mg 10mg
11411021 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421021 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215757410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1168.43 SEK / 10mg
    Save 61.57 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 28718-90-3
Molekylformel C16H17Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 350.25
MDL-nummer MFCD00012681
InChI-nyckel FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
IUPAC-namn diväte 2-(4-karbamimidoylfenyl)-1H-indol-6-karboximidamiddiklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4', 6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Färg Gul till orange
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 350.2
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: DAPI dihydrochloride