Läs mer
4',6-Diamidino-2-fenylindol dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30134919
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134919 25 mg
30012370 100 mg
17962585 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41605025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28718-90-3
Molekylformel C16 H15 N5 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 350.25
Synonym DAPI
IUPAC-namn 2-(4-karbamimidoylfenyl)-1H-indol-6-karboximidamid; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Formel vikt 349.0861
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.