missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate, Mikromol™

Produktkod. 30052042
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052042 25 mg
30050654 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052042 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0056.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate
CAS 3553-49-9
Analyt- eller komponentnamn (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H8 N8 . H N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metformin Hydrochloride Imp. B (EP), Metformin Imp. B (EP), (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate, Metformin Hydrochloride Imp. B (EP) as Nitrate, Metformin Hydrochloride Impurity B as Nitrate, Metformin Impurity B as Nitrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N8.HNO3/c5-1(6)9-4-11-2(7)10-3(8)12-4;2-1(3)4/h(H8,5,6,7,8,9,10,11,12);(H,2,3,4)
LEDER NC(=N)Nc1nc(N)nc(N)n1.O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine;nitric acid
Molekylvikt (g/mol) 231.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231.0828 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.