Läs mer
4,6-Diamino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Diamino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile |
| CAS | 18340-56-2 |
| Molekylformel | C5H4ClN5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4,6-diamino-5-cyanopyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(8)2(1-7)4(9)11-5/h(H4,8,9,10,11) |
| LEDER | O=C1O[C@H](C2=CC=CC=C2)[C@@H](C)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.57 |