Läs mer
4,6-Diamino-2-thiopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine |
| CAS | 1004-39-3 |
| Molekylformel | C4 H6 N4 S |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinethione, 4,6-diamino-, 2-Pyrimidinethiol, 4,6-diamino- (6CI), 4,6-Diamino-2(1H)-pyrimidinethione, 2-Mercapto-4,6-diaminopyrimidine, 2-Thio-6-aminocytosine, 4,6-Diamino-1,2-dihydro-2-thioxopyrimidine, 4,6-Diamino-1H-pyrimidine-2-thione, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-thiopyrimidine, 4,6-Diamino-2-thiouracil, 4,6-Diaminopyrimidine-2(1H)-thione, 4,6-Diaminopyrimidine-2-thione, NSC 1586, NSC 680831 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9) |
| LEDER | NC1=CC(=NC(=S)N1)N |
| IUPAC-namn | 4,6-diamino-1H-pyrimidine-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vikt | 142.0313 |