Läs mer
4,6-Diamino-5-benzeneazo-2-methylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Diamino-5-benzeneazo-2-methylpyrimidine |
| CAS | 5473-05-2 |
| Molekylformel | C11 H12 N6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N6/c1-7-14-10(12)9(11(13)15-7)17-16-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H4,12,13,14,15)/b17-16+ |
| LEDER | Cc1nc(N)c(N=Nc2ccccc2)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-[(E)-phenyldiazenyl]pyrimidine-4,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.25 |
| Formel vikt | 228.1123 |