Läs mer
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride, 98%
Produktkod. 10672413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672413 25 g Glasflaska 25g
10663572 5 g Glasflaska 5g
10219643 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 333670250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16523-31-2 | C6H8N2O2·2HCl | 213.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16523-31-2
Molekylformel C6H8N2O2·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 213.06
MDL-nummer MFCD00143239
InChI-nyckel KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
PubChem CID 2733648
IUPAC-namn 4,6-diaminobensen-1,3-diol;dihydroklorid
LEDER C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun-Grå
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 13,I,317
Formel vikt 213.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.