Läs mer
4,6-Dibromo-o-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dibromo-o-xylene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)4-8(10)6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 261.8993 |