Läs mer
4,6-Dibromo Olivetol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dibromo Olivetol |
| CAS | 78463-34-0 |
| Molekylformel | C11H14Br2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,6-Dibromo-5-pentyl-1,3-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14Br2O2/c1-2-3-4-5-7-10(12)8(14)6-9(15)11(7)13/h6,14-15H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCc1c(Br)c(O)cc(O)c1Br |
| IUPAC-namn | 4,6-dibromo-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.04 |
| Formel vikt | 335.9361 |