Läs mer
4,6-Dibromopyrimidine, 95%
Produktkod. 11312279
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312279 1 g 1g
11322279 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27254.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 36847-10-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36847-10-6
Molekylformel C4H2Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 237.88
MDL-nummer MFCD00233946
InChI-nyckel CEPVZSXIONCAJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20085404
IUPAC-namn 4,6-dibromopyrimidine
LEDER BrC1=CC(Br)=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dibromopyrimidine
Smältpunkt 49°C to 52°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Synonym 4,6-dibromo-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dibromo, 4,6-dibromopyrimydine, pyrimidine,4,6-dibromo, acmc-1adp1
Formel vikt 237.88
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.