missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dichloro-1,3-dinitrobenzene-13C6, CDN

Produktkod. 30325999
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325999 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325999 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDNC50320.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Dichloro-4,6-dinitrobenzene-13C6
CAS 335081-12-4
Molekylformel 13C6 H2 Cl2 N2 O4
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzene-13C6, 1,5-dichloro-2,4-dinitro- (9 CI), 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene-13C6, 1,3-Dichloro-4,6-dinitrobenzene-13C6, 2,4-Dichloro-1,5-dinitrobenzene-13C6, 2,6-Dichloro-3,5-dinitrobenzene-13C6, 4,6-Dichloro-1,3-dinitrobenzene-13C6, 4,6-Dinitro-1,3-dichlorobenzene-13C6
InChI formel InChI=1 S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2 H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LEDER [O-][N+](=O)[13 c]1[13 cH][13 c]([13 c](Cl)[13 cH][13 c]1 Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,5-dichloro-2,4-dinitro(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene
Molekylvikt (g/mol) 242.953
Formel vikt 241.9593 g/mol
Procent renhet 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.