Läs mer
4,6-diklor-2,5-diformamidopyridin, Mikromol™
Produktkod. 30051280
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051280 25 mg
1 options
Produktkod. 30051280 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3249.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4,6-diklor-2,5-diformamidopyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
CAS 116477-30-6
Analyt- eller komponentnamn 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H4 Cl2 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
LEDER Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
IUPAC-namn N-(4,6-diklor-2-formamidopyrimidin-5-yl)formamid
Molekylvikt (g/mol) 235.0276
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 233,9711 g/mol