Läs mer
4,6-diklor-2,5-diformamidopyridin, TRC
Produktkod. 30180363
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180363 250 mg
30179903 50 mg
30179881 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD398480250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116477-30-6
Molekylformel C6 H4 Cl2 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 235.0276
Synonym Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
IUPAC-namn N-(4,6-diklor-2-formamidopyrimidin-5-yl)formamid
LEDER Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
Formel vikt 233.9711