Läs mer
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1074-40-4 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl2 N2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| LEDER | COc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloro-2-methoxypyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 179 |
| Formel vikt | 177.9701 |