Läs mer
4,6-Dichloro-2-methyl-5-((1-acetyl-2-imidazolin-2-yl)amino)pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloro-2-methyl-5-((1-acetyl-2-imidazolin-2-yl)amino)pyrimidine |
| CAS | 75438-54-9 |
| Molekylformel | C10H11Cl2N5O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-[2-[(4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2N5O/c1-5-14-8(11)7(9(12)15-5)16-10-13-3-4-17(10)6(2)18/h3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| LEDER | CC(=O)N1CCNC1=Nc2c(Cl)nc(C)nc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-[2-(4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-yl)iminoimidazolidin-1-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.13 |
| Formel vikt | 287.0341 |