Läs mer
4,6-diklor-2-metylpyrimidin-5-amin, Mikromol™
Produktkod. 17914386
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17914386 25 mg
1 options
Produktkod. 17914386 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1278.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4,6-diklor-2-metylpyrimidin-5-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
CAS 39906-04-2
Analyt- eller komponentnamn 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H5 Cl2 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl-, Pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro-2-methyl- (6CI), 4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinamine, 2-Methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
InChI formel InChI=1S/C5H5Cl2N3/c1-2-9-4(6)3(8)5(7)10-2/h8H2,1H3
LEDER Cc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC-namn 4,6-diklor-2-metylpyrimidin-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 178.02
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 176,9861 g/mol