Läs mer
4,6-diklor-2-metylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10872071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10872071 25 g Glasflaska 25g
10342210 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10872071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434260250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1780-26-3
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.01
MDL-nummer MFCD00090472
InChI-nyckel FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
PubChem CID 234997
IUPAC-namn 4,6-diklor-2-metylpyrimidin
LEDER CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45.7°C to 47.3°C
Färg Vitt
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 163.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.