Läs mer
4,6-diklor-2-metylpyrimidin, TRC
Produktkod. 30371121
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371121 5 g
1 options
Produktkod. 30371121 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4354155G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS 1780-26-3
Molekylformel C5 H4 Cl2 N2
Kvantitet 5 g
Synonym Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
LEDER Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC-namn 4,6-diklor-2-metylpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 161.9752