missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine |
| CAS | 33097-11-9 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 N2 O S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3 |
| LEDER | CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.08 |
| Formel vikt | 221.9421 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?