Läs mer
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 33097-13-1 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N3 S |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3S/c1-12-6-10-4(7)3(2-9)5(8)11-6/h1H3 |
| LEDER | CSc1nc(Cl)c(C#N)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.08 |
| Formel vikt | 218.9425 |