Läs mer
4,6-diklor-2-(metyltio)pyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 6299-25-8 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl2 N2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| LEDER | CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-diklor-2-metylsulfanylpyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.07 |
| Formel vikt | 193.9472 |