missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine, Mikromol

Produktkod. 30458743
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458743 4 x 25 mg
30050777 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458743 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3615.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
CAS 145783-15-9
Analyt- eller komponentnamn 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H9 Cl2 N3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4,6-Dichloro-2-(propylthio)-5-pyrimidinamine, 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine
InChI formel InChI=1S/C7H9Cl2N3S/c1-2-3-13-7-11-5(8)4(10)6(9)12-7/h2-3,10H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCCSc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC-namn 4,6-dichloro-2-propylsulfanylpyrimidin-5-amine
Molekylvikt (g/mol) 238.14
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 236.9894 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.