Läs mer
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11956571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11956571 5 g 5g
11946571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 705-24-8 | Molecular Formula: C5HCl2F3N2 | Molecular Weight: 216.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 705-24-8
Molekylformel C5HCl2F3N2
Molekylvikt (g/mol) 216.97
MDL-nummer MFCD08436597
InChI-nyckel QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
IUPAC-namn 4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
LEDER FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kokpunkt 50°C to 52°C (5.3 mbar)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.98
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.