Läs mer
4,6-diklor-5-(2-metoxifenoxi)-2,2'-bipyrimidin, TRC
Produktkod. 17932035
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17932035 100 mg
30138048 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17932035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434910100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150728-13-5
Molekylformel C15 H10 Cl2 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 349.17
Synonym 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D
IUPAC-namn 4,6-diklor-5-(2-metoxyfenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin
LEDER COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
Formel vikt 348.0181