Läs mer
4,6-diklor-5-fluorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478338 1 g 1g
15488338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61770.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 213265-83-9 | C4HCl2FN2 | 166.96 g/mol
4,6-diklor-5-fluorpyrimidin är en användbar mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4,6-Dikloro-5-Fluoropyrimidin är en användbar mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213265-83-9
Molekylformel C4HCl2FN2
Molekylvikt (g/mol) 166.96
MDL-nummer MFCD08056331
InChI-nyckel DGMIGAHDDPJOPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-fluoro, 4,6-dichloro-5-fluoro-1,3-diazine, pubchem18606, acmc-209fj8, ksc494o9j, 4,6-dichloro-5-fluoropyrimidine;, 4,6-dichloro-5-fluoro-pyrimidine;, 5-fluoro-4,6-dichloropyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-chloro-5-fluoro
PubChem CID 11286675
IUPAC-namn 4,6-diklor-5-fluorpyrimidin
LEDER FC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Kokpunkt 50°C to 60°C (14 mmHg)
Flampunkt 91°C (196°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 166.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.