Läs mer
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, TRC
Produktkod. 30387659
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387659 100 mg
30372339 500 mg
30383406 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD437193100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213265-83-9
Molekylformel C4HCl2FN2
Molekylvikt (g/mol) 166.97
LEDER Fc1c(Cl)ncnc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H
Formel vikt 165.9501