missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7039121
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484588 250 mg 250mg
15464588 1 g 1g
15474588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15484588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58262.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a dry, cool conditions in a well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5018-38-2
Molekylformel C5H4Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 179
MDL-nummer MFCD00087680
InChI-nyckel IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichlor-5-methoxypyrimidin, 4,6-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine, zlchem 448, pubchem7077, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy, acmc-1avm3, 4,6 dichloro-5-methoxypyrimidine, pyrimidine,6-dichloro-5-methoxy, 4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
PubChem CID 78720
IUPAC-namn 4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
LEDER COC1=C(N=CN=C1Cl)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Smältpunkt 50°C to 56°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.01
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.