missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3O2S/c1-2-3-15-7-10-5(8)4(12(13)14)6(9)11-7/h2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 266.9636 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?