Läs mer
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, 98%
Produktkod. 15432708
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432708 25 g 25g
15412708 1 g 1g
15422708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56252.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4316-93-2 | C4HCl2N3O2 | 193.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4316-93-2
Molekylformel C4HCl2N3O2
Molekylvikt (g/mol) 193.97
MDL-nummer MFCD00006107
InChI-nyckel HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
PubChem CID 20312
IUPAC-namn 4,6-diklor-5-nitropyrimidin
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Smältpunkt 100°C to 103°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 162029
Formel vikt 193.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.