Läs mer
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine |
| CAS | 4316-93-2 |
| Molekylformel | C4 H Cl2 N3 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloro-5-nitropyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.98 |
| Formel vikt | 192.9446 |