Läs mer
4,6-Dichloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-2-methylpyrimidin-5-amine (6-Chloromoxonidine), Mikromol™
Beskrivning
4,6-Dichloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-2-methylpyrimidin-5-amine (6-Chloromoxonidine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloromoxonidine |
| CAS | 352457-35-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Chloromoxonidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H9 Cl2 N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4,6-Dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-5-pyrimidinamine, 6-Chloromoxonidine, Moxonidine Imp. A (EP), Moxonidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2N5/c1-4-13-6(9)5(7(10)14-4)15-8-11-2-3-12-8/h2-3H2,1H3,(H2,11,12,15) |
| LEDER | Cc1nc(Cl)c(N=C2NCCN2)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | N-(4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine |
| Visa mer |