Läs mer
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine |
| CAS | 2589-12-0 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-1-3-5(6(8)11-4)10-2-9-3/h1-2H,(H,9,10) |
| LEDER | Clc1cc2[nH]cnc2c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.01 |
| Formel vikt | 186.9704 |