Läs mer
4,6-diklornikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497908
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497908 5 g 5g
15407918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61381.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73027-79-9 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
4,6-diklornikotinsyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4,6-diklornikotinsyra är en viktig råvara och intermediär som används
inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara i kylda förhållanden. Skydda mot värme. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73027-79-9
Molekylformel C6H3Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.995
MDL-nummer MFCD00234146
InChI-nyckel ILMIEWNDXAKVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloro-5-carboxylpyridine, 4,6-dichloro nicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 2,4-dichloro-5-carboxypyridine, pubchem18521, acmc-209op3, 4.6-dichloronicotinic acid, 4,6-dichloro-nicotinic acid
PubChem CID 817158
IUPAC-namn 4,6-diklorpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=C(C(=CN=C1Cl)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloronicotinic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 192
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.