missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,6-Dichloronicotinic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloronicotinic acid |
| CAS | 73027-79-9 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192 |
| Formel vikt | 190.954 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?